Merck
ED2P
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二カリウム塩 二水和物
≥98%
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸 二カリウム塩, EDTA 二カリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸カリウム, 二塩基酸, エチレンジアミン四酢酸二カリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS番号:
分子量:
404.45
EC Number:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: chelator
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸二カリウム塩二水和物は以下の成分として使用されています:
  • 脱灰のためのEDTA–グリセロール溶液(EDTA-G)
  • モノアミンおよびプテリン分析用緩衝液
  • T細胞再懸濁時の緩衝液
微量の重金属による酵素触媒反応の阻害を防ぐ目的で用いられます。
生物化学的/生理学的作用
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は抗凝固剤であり、主に血液の凝固を防ぐのに使用されます。 EDTAは血小板の凝集を引き起こし、偽血小板減少症を引き起こす可能性があります。 EDTA-テトラサイクリン療法は、アテローム性動脈硬化症の冠動脈カルシウムレベルを低下させます。 EDTAカルシウム二ナトリウム投与は、慢性腎臓病の進行を遅らせるのに効果的です。 また、リゾチームの抗菌機能を強化し、チーズの賞味期限を改善します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
ED2P-500G:
ED2P-BULK:
ED2P-VAR:
ED2P-100G:
ED2P-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel decalcification method for adult rodent bone for histological analysis of peripheral-central nervous system connections
Begum F, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 187(1), 59-66 (2010)
Cytochrome c oxidase activity is a metabolic checkpoint that regulates cell fate decisions during T cell activation and differentiation
Tarasenko TN, et al.
Cell Metabolism, 25(6), 1254-1268 (2017)
Whole body insulin responsiveness is higher in beef steers selected for increased muscling
McGilchrist P, et al.
Animal : An International Journal of Animal Bioscience, 5(10), 1579-1586 (2011)
Comparison of the efficacy of ethylenediaminetetraacetic acid and tetracycline hydrochloride as root conditioning agents: An in vitro study
Nanda T, et al.
Journal of the International Clinical Dental Research Organization, 4(1), 2-2 (2012)
Lysozyme/EDTA disodium salt and modified-atmosphere packaging to prolong the shelf life of burrata cheese
Conte A, et al.
Journal of Dairy Science, 94(11), 5289-5297 (2011)