主要文書
1.04819
Supelco
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
suitable for titration
別名:
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
404.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
217-895-0
NACRES:
NA.21
製品名
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, for analysis
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: Complexometric reactions
テクニック
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
かさ密度
310 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Identity (Potassium): conforms
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear and colourless
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.0
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.5 - 9.5 %
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2