Merck
03664
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 三カリウム塩 二水和物
BioUltra, ≥99.0% (KT)
別名:
EDTA 三カリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸三カリウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS番号:
分子量:
442.54
Beilstein:
6762497
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dehydrate can be used to study chelators, biochemicals and reagents. EDTA tripotassium salt has been used in a study to assess the safety of EDTA and HEDTA ingredients in cosmetic formulations.
微量の重金属による酵素触媒反応の阻害を防ぐ目的で用いられます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
03664-500G:
03664-25G:
03664-VAR:
03664-INTR:
03664-BULK:
03664-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Final report on the safety assessment of EDTA, calcium disodium EDTA, diammonium EDTA, dipotassium EDTA, disodium EDTA, TEA-EDTA, tetrasodium EDTA, tripotassium EDTA, trisodium EDTA, HEDTA, and trisodium HEDTA
Lanigan, R.S. and Yamarik, T.A.
International Journal of Toxicology, 2, 95-142 (2002)
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current