アプリケーション
イミダゾリジニル尿素は、以下を調製するための水素結合強化因子として使用できます:
- ポリエチレングリコール(PEG)とジイソシアネートを用いる超分子ポリマーハイドロゲル
- 多機能ポリアクリルアミドハイドロゲル
次の用途で使用されます:
エネルギー代謝をミトコンドリア呼吸から解糖系へとシフトする薬物の栄養素感受性スクリーニングに関する薬理学的研究
活性分子の局所輸送に用いる植物性ナノ構造キャリアに関する治療薬研究
抗酸化剤として使用する局所製剤
エネルギー代謝をミトコンドリア呼吸から解糖系へとシフトする薬物の栄養素感受性スクリーニングに関する薬理学的研究
活性分子の局所輸送に用いる植物性ナノ構造キャリアに関する治療薬研究
抗酸化剤として使用する局所製剤
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I5133-VAR:
I5133-BULK:
I5133-25G:
I5133-250G:
I5133-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
European journal of medicinal chemistry, 36(10), 783-797 (2001-12-12)
The synthesis and physicochemical properties of new carbonyl derivatives of 1-aryl-2-iminoimidazolidine are presented. Isomeric 1-(1-arylimidazolidine-2-ylidene)-3-arylureas (series A) and 1-aryl-2-imine-3-arylaminocarbonylimidazolidines (series B) were obtained after the condensation reaction of 1-aryl-2-iminoimidazolidines and arylisocyanates. 1-Aryl-2-iminoimidazolidines were synthesised in a two-step reaction from the
Contact dermatitis, 54(1), 29-34 (2006-01-24)
A topical corticosteroid preparation on the Swedish market, Flutivate cream, contains a fairly high concentration of formaldehyde (FA). In this study, we have investigated the clinical relevance of contact allergy to FA when treating an allergic eczema with Flutivate cream
Contact dermatitis, 45(1), 21-25 (2001-06-26)
The preservatives imidazolidinyl urea (IMID, Germall 115) and diazolidinyl urea (DU, Germall II) are commonly used in cosmetic products and are well-known sensitizers. The aim of the present study was to establish the optimal patch test concentration in hydrophilic dried-in
Effects of Several Cosmetic Preservatives on ROS-Dependent Apoptosis of Rat Neural Progenitor Cells.
Biomolecules & therapeutics, 26(6), 608-615 (2018-02-13)
Benzalkonium chloride, diazolidinyl urea, and imidazolidinyl urea are commonly used preservatives in cosmetics. Recent reports suggested that these compounds may have cellular and systemic toxicity in high concentration. In addition, diazolidinyl urea and imidazolidinyl urea are known formaldehyde (FA) releasers
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 18(3), 155-162 (2007-08-30)
To determine whether petrolatum or aqueous vehicles are more sensitive for detecting allergy to imidazolidinylurea (IU), diazolidinylurea (DU), and dimethylol dimethyl hydantoin (DM). The relationship of these allergens to formaldehyde sensitivity was also explored. Retrospective analysis of patients patch-tested by