安全性情報
1.04343
Supelco
Methenamine
GR for analysis Reag. Ph Eur
別名:
Methenamine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N4
CAS番号:
分子量:
140.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-905-8
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (perchloric acid titration)
蒸気圧:
<0.01 hPa ( 20 °C)
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
自己発火温度
390 °C
有効性
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
転移温度
flash point 250 °C
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • New phosphotetradecavanadate hybrids: crystal structure, DFT analysis, stability and binding interactions with bio-macromolecules.: This article discusses the synthesis and structural analysis of new hybrids involving methenamine, offering potential applications in catalysis and material science (Pessoa JC, 2022).
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: colorless or white to almost white crystalline powder
pH (100 g/l, water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 100 ppm
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.05 %
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup