グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder, crystals or chunks
不純物
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.05%
pH
1.3 (52 g/L)
mp
254 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES記法
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216046-BULK:
216046-VAR:
216046-5G:
216046-100G:
216046-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック