Merck
53900
Sigma-Aldrich
ヒドラジン 硫酸塩
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NH2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
130.12
Beilstein:
8778859
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
フォーム:
powder or crystals
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
pH
1.3 (52 g/L)
mp
254 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤400 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Hydrazine sulfate salt can be used as a reactant to synthesize sulfonated polyoxadiazoles in the presence of non-sulfonated diacids in polyphosphoric acid. It is also used as a modifier in the functionalization of microcrystalline cellulose, which is used as an adsorbent for the removal of dyes from water.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53900-100G:
53900-500G:
53900-VAR:
53900-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gold nanoparticles formation in the aqueous system of gold (III) chloride complex ions and hydrazine sulfate-kinetic studies.
Streszewski B, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 397, 63-72 (2012)
Proton magnetic resonance spectra of hydrazine salts. Part 1.
Pratt L and Richards RE.
Transactions of the Faraday Society, 49, 744-751 (1953)
Azo Compounds. 1 A Re-examination of the Structure of the Product from the Reaction of Heptane-2, 6-dione with Hydrazine Sulfate and Sodium Cyanide in Dilute Solution.
Overberger CG and Marks BS.
Journal of the American Chemical Society, 77(15), 4097-4100 (1955)
Tumorigenesis studies with 1,2-dimethylhydrazine dihydrochloride, hydrazine sulfate, and isonicotinic acid in golden hamsters.
B Toth
Cancer research, 32(4), 804-807 (1972-04-01)
Ranendu Sekhar Das et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(11), 4068-4080 (2013-01-24)
PVP capped platinum nano particles (PNP) of 5 nm diameter were prepared and characterized as homogeneous and of spherical nature. At physiological pH range (6.0-8.0), these PNP catalyze the deoxygenation of phenoxazine group containing resazurin (1) by hydrazine. The observed