認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (calc. to the dried substance)
形状
solid
自己発火温度
770 °F
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% ammonium (NH4)
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
pH
8.5-9.5 (20 °C, 10%)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES記法
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It has been used for the preparation of ceria nanoparticles, via precipitation method.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33233-250G-R:
33233-BULK-R-RAW:
33233-6X250G-R:
33233-100G-R:
33233-6X100G-R:
33233-1.5KG-R:
33233-6X1KG-R:
33233-6X500G-R:
33233-1KG-R:
33233-BULK-R:
33233-25KG-R:
33233-VAR-R:
33233-500G-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック