安全性情報
745588
Sigma-Aldrich
酢酸エチル 溶液
greener alternative
(Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A), suitable for HPLC
別名:
Ethyl acetate solution, Ethyl acetate solution, 3:1 (v:v) ethyl acetate: 200 proof ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3 EtOAc/EtOH
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.01% (water)
密度
0.868 g/mL at 25 °C
フォーマット
mixture
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solution of Ethyl acetate/Ethanol is a greener alternative to dichloromethane for chromatographic purification and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
アプリケーション
Greener alternative to chlorinated solvents dichloromethane in chromatography.
特徴および利点
Greener alternative for DCM
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
23.0 °F
引火点(℃)
-5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
745588-50L-P2-4C:
745588-4X4L:
745588-20L-P2-4C:
745588-2.5L:
745588-1L:
745588-BULK:
745588-VAR:
745588-4L:
745588-20L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sustainable Practices in Medicinal Chemistry: Current State and Future Direction
Bryan, M. C.;
Journal of Medicinal Chemistry null
A convenient guide to help select replacement solvents for dichloromethane in chromatography
Taygerly, J. P.;
Green Chemistry, 14, 3020-3020 (2012)
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).