由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
98% (titration)
形状
powder
反応適合性
reagent type: chelator
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
溶解性
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
E0270-25G:
E0270-100G:
E0270-BULK:
E0270-VAR:
試験成績書(COA)