安全性情報
D9885
Sigma-Aldrich
DEAE-デキストラン 塩酸塩
powder
別名:
ジエチルアミノエチル-デキストラン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
フォーム
powder
標識化の程度
~3.2% nitrogen
有効pH範囲
4.0 - 6.0
溶解性
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリカチオン性の安定化分子でトランスフェクション試薬であるDEAE-デキストラン500は、徐放性タンパク質送達及び核酸トランスフェクションシステムの構築に使用されます。 DEAE-デキストラン500は、バイオセンサーの細胞固定化にも使用されます。
調製ノート
平均分子量(mol. wt.)500,000のデキストリンから調製。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9885-10G:
D9885-100G:
D9885-50G:
D9885-VAR:
D9885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transfection using DEAE-dextran.
Selden RF.
Current Protocols in Immunology, 10, 10-10 (2001)
DEAE-dextran transfection of mammalian cultured cells.
E T Schenborn et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 130, 147-153 (1999-12-10)
Bhawna Yadav et al.
Cell surface (Amsterdam, Netherlands), 6, 100042-100042 (2020-12-29)
We designed experiments to assess whether fungal cell wall mannans function as an immune shield or an immune agonist. Fungal cell wall β-(1,3)-glucan normally plays a major and dominant role in immune activation. The outer mannan layer has been variously
Anita Bogdanov et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(1), 405-413 (2013-11-06)
Chlamydiae are obligate intracellular bacteria that propagate in the inclusion, a specific niche inside the host cell. The standard method for counting chlamydiae is immunofluorescent staining and manual counting of chlamydial inclusions. High- or medium-throughput estimation of the reduction in
J Zarate et al.
Journal of microencapsulation, 28(7), 614-620 (2011-07-12)
Bovine serum albumin (BSA) loaded calcium alginate microparticles (MPs) produced in this study by a w/o emulsification and external gelation method exhibited spherical and fairly smooth and porous morphology with 1.052 ± 0.057 µm modal particle size. The high permeability of the calcium
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.