安全性情報
19534
Sigma-Aldrich
Q-Dextran
average mol wt 4,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.32
分子量
average mol wt 4,000
品質水準
組成
nitrogen content, 1.5-2.5%
損失
≤10% loss on drying
保管温度
−20°C
WGK
WGK 2
Jan Code
19534-1G:
19534-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.