Merck
E5391
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 四ナトリウム塩 水和物
≥99.0%
別名:
EDTA 四ナトリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
不純物
Insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: <0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.06 at 280 in H2O at 0.1 M
≤1.5 at 260 in H2O at 0.1 M
アプリケーション
sample preparation
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI Key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EDTAはメタロプロテアーゼの阻害剤で、有効濃度は1~10 mMです。メタロプロテアーゼの活性部位にある亜鉛イオンのキレート剤としてEDTAは作用し、また、カルシウム依存性システインプロテアーゼといった、他の金属イオン依存性プロテアーゼも阻害可能です。抗凝固剤として、EDTAのジナトリウム塩(2ナトリウム塩)またはトリナトリウム塩(3ナトリウム塩)が最も一般的に使用されます。最適濃度は、血液1 mL当たり1.5 mgです。
調製ノート
水には室温で1.45 Mまで溶解します。この溶液のpHはほぼ10から11となり、かなり粘性となります。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2530090:
E5391-BULK:
E5391-250G:
E5391-20KG:
E5391-1KG:
E5391-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analyzing the developmental expression of sigma factors with S1-nuclease mapping.
J Kormanec
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 160, 481-494 (2001-03-27)
Robert J Smith et al.
STAR protocols, 4(1), 102002-102002 (2023-01-08)
Here, we provide a protocol using chemical pulldown combined with mass spectrometry (LC-MS/MS) to identify drug targets in Plasmodium falciparum. This approach works upon the principle that a resin-bound inhibitor selectively binds its molecular target(s) in cell-free lysates. We describe
Carl Marfurt et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(15), 4972-4984 (2019-12-04)
The subbasal nerve plexus (SNP) is the densest and most recognizable component of the mammalian corneal innervation; however, the anatomical configuration of the SNP in most animal models remains incompletely described. The purpose of the current study is to describe
Philip Thomas et al.
Nature protocols, 4(6), 825-837 (2009-05-16)
The Buccal Micronucleus Cytome (BMCyt) assay is a minimally invasive method for studying DNA damage, chromosomal instability, cell death and the regenerative potential of human buccal mucosal tissue. This method is increasingly used in molecular epidemiological studies for investigating the
Arjeta Podrimaj-Bytyqi et al.
Scientific reports, 8(1), 17873-17873 (2018-12-16)
Bladder urothelial cell carcinoma (UCC) is an increasingly prevalent cancer worldwide, and thus, gaining a better understanding of its identifiable risk factors is a global priority. This study addressed this public health need with the understanding that cancer-initiating events, such