Merck
03709
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 三ナトリウム塩 三水和物
BioUltra
別名:
エチレンジアミン四酢酸三ナトリウム 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N2Na3O8 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
412.23
Beilstein:
3858591
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
98.5-101.5%
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: chelator
pH
7.0-8.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤1.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES記法
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.3H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;3*1H2/q;3*+1;;;/p-3
InChI Key
FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt trihydrate can be used to study chelators, biochemicals and reagents. Trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate (EDTA) has been tested for possible carcinogenicity and no compound-related signs of clinical toxicity have been noted.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
03709-100G:
03709-BULK:
03709-500G:
03709-VAR:
03709-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
National Cancer Institute carcinogenesis technical report series, 11, 1-88 (1977-01-01)
A bioassay of the chelating agent, trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate (Na3EDTA.3H2O), for possible carcinogenicity was conducted by administering the test material in feed to Fischer 344 rats and B6C3F1 mice. The chemical was administered to 50 males and 50 females of