主要文書
8.19040
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
for synthesis
別名:
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
404.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
217-895-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
かさ密度
310 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Identity (IR): passes test
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2