Merck
247537
Sigma-Aldrich
シュウ酸 二水和物
ACS reagent, ≥99%
別名:
エタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCO2H · 2H2O
CAS番号:
分子量:
126.07
Beilstein:
3679436
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
99.5-102.5% (ACS specification)
形状
solid
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.01%
mp
104-106 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI Key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シュウ酸二水和物は、他の塩水和物相変化物質(PCM)と比較して融解熱とエネルギー貯蔵密度/価格比が高いため、熱エネルギー貯蔵(TES)技術に用いるPCMとして有望な候補です。
アプリケーション
シュウ酸二水和物は、以下の用途に使用される場合があります:
  • イミノDiels-Alder反応によるテトラヒドロキノリン誘導体の調製の触媒として。
  • 多成分反応により高度に官能化されたピペリジンの調製における均質触媒として。
  • 酸化により対応するウラゾールおよびビスウラゾールからトリアゾリンジオンを生成させるための酸化剤として。
  • 亜硝酸ナトリウムとの反応によるチオールからニトロソチオールへの変換に。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247537-2.5KG:4548173124209
247537-VAR:
247537-4X2.5KG:4548173252186
247537-5G:4548173252193
247537-BULK:
247537-100G:4548173124193
247537-500G:4548173124216
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Effects of sodium chloride on the thermal behavior of oxalic acid dihydrate for thermal energy storage
Han L, et al
Applied Energy, 185, 762-767 (2017)
An Efficient Method for Production and Storage of Unstable S-Nitrosothiols Under Mild and Heterogeneous Condition with Sodium Nitrite and Oxalic Acid Dihydrate.
Zolfigol MA, et al.
Synthetic Communications, 29(13), 2277-2280 (1999)
One-pot five-component synthesis of highly functionalized piperidines using oxalic acid dihydrate as a homogenous catalyst.
Sajadikhah SS, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 23(5), 569-572 (2012)
A Convenient Method for the Oxidation of Urazoles to Their Corresponding Triazolinediones Under Mild and Heterogeneous Conditions with Sodium Nitrite and Oxalic Dihydrate.
Zolfigolo MA and Mallakpour SE.
Synthetic Communications, 29(22), 4061-4069 (1999)
Imino Diels-Alder reactions catalyzed by oxalic acid dihydrate. Synthesis of Tetrahydroquinoline derivatives.
Nagarajan R and Perumal PT.
Synthetic Communications, 31(11), 1733-1736 (2001)