Merck
241172
Sigma-Aldrich
シュウ酸
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
Aktisal, Aquisal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCO2H
CAS番号:
分子量:
90.03
Beilstein:
385686
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
密度
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シュウ酸は、医薬品有効成分の潜在的不純物として存在します
アプリケーション
シュウ酸は以下の合成で触媒として使用することができます:
  • o-フェニレンジアミン及びアルデヒドからの2-アリール-1-アリールメチル-1H-ベンゾイミダゾール
  • ベンジル/ベンゾイン、酢酸アンモニウム及び芳香族アルデヒドからの2-アリール-4,5-ジフェニル-1H-イミダゾール
  • 水性媒体中のインドール及び2-ナフトールのビス化合物
シュウ酸は以下の用途に使用されました:
  • ポプラのヘミセルロース加水分解物の合成
  • ポリスチレン球を鋳型とした3次元規則性の多孔性金属酸化物又はカーボネート合成
  • ポリアニリン-ポリピロール複合メッキの電気化学合成における支持電解質として
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241172-VAR:
241172-50G:4548173122861
241172-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Oxalic acid as a catalyst for efficient synthesis of bis-(indolyl) methanes, and 14-aryl-14H-dibenzo [a, j] xanthenes in water
Kokare ND, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 19(10), 1186-1189 (2008)
Ly Thi Phi Trinh et al.
Bioresource technology, 161, 280-287 (2014-04-10)
An integrated detoxification process with electrodialysis (ED) followed by adsorption was performed to remove fermentation inhibitors from hemicellulose hydrolysates. The hydrolysates were prepared by oxalic acid pretreatment of yellow poplars at different temperatures. Of fermentation inhibitors, acetic acid showed high
General synthesis of periodic macroporous solids by templated salt precipitation and chemical conversion.
Chemistry of Materials, 12(4), 1134-1141 (2000)
One-pot efficient synthesis of 2-aryl-1-arylmethyl-1H-benzimidazoles and 2, 4, 5-triaryl-1H-imidazoles using oxalic acid catalyst
Kokare ND, et al.
Synthesis, 2007(18), 2829-2834 (2007)
Characterization of polyaniline?polypyrrole composite coatings on low carbon steel: a XPS and infrared spectroscopy study.
Applied Surface Science, 218(1), 58-69 (2003)