Merck
O0376
Sigma-Aldrich
シュウ酸 二水和物
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
別名:
エタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCO2H · 2H2O
CAS番号:
分子量:
126.07
Beilstein:
3679436
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (GC)
mp
104-106 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI Key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Oxalic acid dihydrate (OAD) crystals are reported to be monoclinic with P21/n space group. The electron density of OAD has been obtained using X-ray diffraction studies under high resolution.
アプリケーション
Oxalic acid dihydrate may be used:
  • As a catalyst in the preparation of tetrahydroquinoline derivatives via imino Diels-Alder reaction.
  • As a homogeneous catalyst in the preparation of highly functionalized piperidines via multi-component reaction.
  • As an oxidant for the formation of triazolinediones from corresponding urazoles and bisurazoles via oxidation.
  • In the transformation of thiols to nitrosothiols by reacting with sodium nitrite.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O0376-BULK:
O0376-10MG:4548173280080
O0376-H:
O0376-3KG:4548173204642
O0376-100G:4548173204628
O0376-500G:4548173204659
O0376-1KG:4548173204635
O0376-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
シュウ酸 98%
Sigma-Aldrich
194131
シュウ酸
シュウ酸 analytical standard
Supelco
41706
シュウ酸
Charge density studies on small organic molecules around 20 K: oxalic acid dihydrate at 15 K and acetamide at 23 K.
Zobel D, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 48(6), 837-848 (1992)
Imino Diels-Alder reactions catalyzed by oxalic acid dihydrate. Synthesis of Tetrahydroquinoline derivatives.
Nagarajan R and Perumal PT.
Synthetic Communications, 31(11), 1733-1736 (2001)
One-pot five-component synthesis of highly functionalized piperidines using oxalic acid dihydrate as a homogenous catalyst.
Sajadikhah SS, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 23(5), 569-572 (2012)
An Efficient Method for Production and Storage of Unstable S-Nitrosothiols Under Mild and Heterogeneous Condition with Sodium Nitrite and Oxalic Acid Dihydrate.
Zolfigol MA, et al.
Synthetic Communications, 29(13), 2277-2280 (1999)
A Convenient Method for the Oxidation of Urazoles to Their Corresponding Triazolinediones Under Mild and Heterogeneous Conditions with Sodium Nitrite and Oxalic Dihydrate.
Zolfigolo MA and Mallakpour SE.
Synthetic Communications, 29(22), 4061-4069 (1999)