蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (RT)
形状
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
強熱残分(900 °C)
≤0.01% (as SO4)
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
104-106 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
cut-off at 303 nm in H2O at 1 M
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI Key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75699-100G:4548173179360
75699-500G:4548173179377
75699-BULK:
75699-VAR:
試験成績書(COA)