Merck
201073
Sigma-Aldrich
アルミニウム-トリ-sec-ブトキシド
97%
別名:
アルミニウムsec-ブトキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al[OCH(CH3)C2H5]3
CAS番号:
分子量:
246.32
Beilstein:
3910908
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
763 °F
expl. lim.
9.8 %
反応適合性
core: aluminum
bp
200-206 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルミニウム-トリ-sec-ブトキシドは、有機金属化学気相成長の前駆体およびキレート剤です。原子層堆積法によるアルミナ薄膜の堆積には、ゾル-ゲル法の前駆体として広く使用されています。
アプリケーション
アルミニウム-トリ-sec-ブトキシドは前駆体として以下に使用できます:
  • リチウム金属アノード用の l2O3 べースの擬固体電解質の調製。これにより、長寿命サイクルと高定電流密度が確保されます。
  • ゾルゲル法による低温処理でナノスピネル MgAl2O4 粉末を合成する。
  • 太陽電池パネルの防汚を目的とした透明超撥水酸化アルミニウム薄膜の作製。
  • リチウム-硫黄電池のセパレーターコーティング用機能性層間物質の作製を目的とした、表面積の大きいメソポーラスアルミナの合成。これにより、シャトル効果の抑制、サイクル安定性およびレート特性の向上が期待できます。
特徴および利点
  • 薄膜堆積に適しています
  • さまざまな溶剤に溶解するため、溶液ベースの前駆体の調製が容易です
  • 高い熱安定性
  • 触媒金属ナノ粒子を基体に固定化しやすくします
本製品は、2,4-ペンタンジオン (Aldrich製品番号 P775-4)をキレ-ト剤として用いて、大表面積アルミナの製造に使用されています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
201073-500G:
201073-5G:
201073-VAR:
201073-100G:
201073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clark, H.W. et al.
Microporous Mater., 6, 115-115 (1996)
Polykarpos A Lazaridis et al.
Frontiers in chemistry, 6, 295-295 (2018-08-04)
The valorization of lignin that derives as by product in various biomass conversion processes has become a major research and technological objective. The potential of the production of valuable mono-aromatics (BTX and others) and (alkyl)phenols by catalytic fast pyrolysis of
Chem. Abstr., 124, 328279f-328279f (1996)
Federico Veronesi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(5) (2019-03-15)
The search for surfaces with non-wetting behavior towards water and low-surface tension liquids affects a wide range of industries. Surface wetting is regulated by morphological and chemical features interacting with liquid phases under different ambient conditions. Most of the approaches
Zhao, G. Tohge, N.
Kobunshi Ronbunshu, 53, 253-253 (1996)