Merck
229407
Sigma-Aldrich
アルミニウムイソプロポキシド
≥99.99% trace metals basis
別名:
AIP, アルミニウム イソプロピラート, アルミニウムトリイソプロポキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al[OCH(CH3)2]3
CAS番号:
分子量:
204.24
Beilstein:
3910275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder and chunks
solid
反応適合性
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
128-133 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルミニウムイソプロポキシドは、3つのイソプロポキシド配位子と結合したアルミニウム原子からなる有機金属化合物です。高表面積アルミナやその他のアルミニウム含有材料を合成するための前駆体として使用されます。また、薄膜やコーティングの成長用の有機金属化学前駆体の調製にも使用されます。
アプリケーション
アルミニウムイソプロポキシドは以下として使用できます:
  • 透明セラミック用のZnAl2O4粉末を合成するためのゾルゲル前駆体。
  • 触媒寿命が4倍延長し、選択性が大幅に向上した、ナノサイズのSAPO-34ゼオライト製作用の前駆体材料。
  • ディスプレイデバイスやバイオイメージング用の長時間持続性発光材料を調製するための出発物質
  • サイクル安定性と性能を向上させるためにリチウムイオン電池の電極を製作するためのコーティング材料。
  • カンフェンを用いたレゾルシノールのアルキル化用の触媒。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
229407-10G:
229407-BULK:
229407-50G:
229407-250G:
229407-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F Javier Benitez et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 40(12), 2153-2169 (2005-12-02)
Acetovanillone [Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-metoxyphenyl)] is one of the major pollutants that is present in the wastewater produced during the boiling of raw material in the cork industry. The oxidation of its aqueous solutions by monochromatic UV radiation alone and combined with
Chandradass, J.; et al.
Journal of Materials Processing Technology, 173 (3), 275-280 (2006)
Chandradass, J.; et al.
Materials Science & Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing, 408 (1-2), 165-168 (2005)
Seeding induced nano-sized hierarchical SAPO-34 zeolites: cost-effective synthesis and superior MTO performance
Qiming Sun, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4, 14978-14982 (2016)
Sol-gel synthesis and characterization of ZnAl2O4 powders for transparent ceramics
A.V.Belyaev, et al.
Ceramics International, 45, 4835-4839 (2019)
資料
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
すべて表示