主要文書
8.01079
Sigma-Aldrich
Aluminium triisopropylate
for synthesis
別名:
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al[OCH(CH3)2]3
CAS番号:
分子量:
204.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
209-090-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.13 hPa ( 21 °C)
品質水準
フォーム
powder
有効性
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2 % (v/v)
反応適合性
reagent type: reductant
bp
135 °C/13 hPa
mp
130-134 °C
転移温度
flash point 16 °C
密度
1.035 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Al](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1