Merck
1.08917
Supelco
Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2OZr · 8H2O
CAS番号:
分子量:
322.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-717-9
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥97.0% (gravimetric)
フォーム:
solid
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥97.0% (gravimetric)
フォーム
solid
有効性
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
密度
1.91 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.015%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Ti: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Zr]=O.Cl.Cl.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;
InChI Key
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (gravimetrically): ≥ 97.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ti (Titanium): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1