Merck
422371
Sigma-Aldrich
塩化バナジウム(II)
85%
別名:
ジクロロバナジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
VCl2
CAS番号:
分子量:
121.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
85%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
密度
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
422371-5G:
422371-BULK:
422371-1G:
422371-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)