About This Item
化学式:
TiCl4 · 2THF
CAS番号:
分子量:
333.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
mp
126-128 °C (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI Key
LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化チタン(IV)テトラヒドロフラン錯体は、TiCl4-THFとも呼ばれ、ルイス酸性の性質を持つため、有機合成で一般的に使用される試薬です。芳香族化合物を合成するためのさまざまなフリーデルクラフツ反応の触媒として使用されます。
アプリケーション
塩化チタン(IV)テトラヒドロフラン錯体は、分子間ヒドロアミノ化反応の触媒として使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
395404-25G:
395404-5G:
395404-VAR:
395404-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック