Merck
14616
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbonate basic
≥40% ZrO2 basis
別名:
Zirconium hydroxycarbonate, [μ-[Carbonato(2-)-κO:κO′]]dihydroxydioxodizirconium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
品質水準
フォーム
powder
組成
ZrO2, ≥40%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H2O.2O.2Zr/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);2*1H2;;;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
Zirconium(IV) carbonate basic can be used as a catalyst:
  • For Meerwein–Ponndorf–Verley reduction of HMF and furfural
  • In the one-pot conversion of dihydroxyacetone into ethyl lactate
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14616-100G:4548173352824
14616-6X100G:
14616-VAR:
14616-BULK:
14616-5KG:4548173352831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)