Merck
244759
Sigma-Aldrich
チタン(IV)エトキシド
technical grade
別名:
オルトチタン酸テトラエチル, チタン酸テトラエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ti(OC2H5)4
CAS番号:
分子量:
228.11
Beilstein:
3678992
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
組成
Ti, 19.0-21.0% gravimetric
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
不純物
~20% Tetraisopropyl orthotitanate
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チタン・エトキシドは、以下のようなさまざまな技法によるTi4+イオンチタニア・ナノ粒子合成のための前駆体として広く使用されています。
  • 自立強誘電体ジルコン酸チタン酸鉛ナノ粒子のゾル-ゲル合成において
  • 水蒸気に触れて加水分解が起こったTi(IV)エトキシド液滴または
  • 粘土鉱物小板の中/上にチタン・アルコキシドを予備吸着させ、続いてそれらを加水分解および煆焼して生成する球状チタニア・コア。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
244759-BULK:
244759-VAR:
244759-250G:
244759-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of uniform spherical titania particles coated with polyurea by the aerosol technique.
Mayville FC, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 120(1), 135-139 (1987)
Two-photon polymerization of metal ions doped acrylate monomers and oligomers for three-dimensional structure fabrication
Duan XM, et al.
Thin Solid Films, 453, 518-521 (2004)
Improved synthesis of enantiopure sulfinimines (thiooxime s-oxides) from p-toluenesulfinamide and aldehydes and ketones
Davis FA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(4), 1403-1406 (1999)
Preparation and characterization of clay mineral intercalated titanium dioxide nanoparticles
Mogyorosi K, et al.
Langmuir, 19(7), 2938-2946 (2003)
Zhihai Cao et al.
Journal of colloid and interface science, 435, 51-58 (2014-09-14)
Ag/TiO2 nanocomposites were prepared through combination of a sol-gel process of a titanium precursor in inverse miniemulsions and in situ reduction of silver ions in the "nanoreactors". The morphological investigation shows that Ag nanoparticles are mainly located on the surface
資料
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
エアロゲル構造体の超低密度メソポーラス酸化物を水素貯蔵材料として用いた事例を紹介します。
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
二酸化チタン(TiO2)は、光スイッチング可能な表面濡れ性や高い光触媒活性、双安定性を示す電気抵抗特性、および高い電子ドリフト移動度などの興味深い特性を示す重要なn型半導体材料です。
すべて表示