形状
crystalline powder
powder or crystals
組成
Ba, ≥30.0% gravimetric
反応適合性
core: barium
SMILES記法
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
InChI Key
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
339059-BULK:
339059-250G:4548173137254
339059-VAR:
339059-50G:4548173137261