Merck
156841
Sigma-Aldrich
(+)-L-酒石酸ジエチル
≥99%
別名:
L-(+)-酒石酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CO2C2H5]2
CAS番号:
分子量:
206.19
Beilstein:
1727145
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
光学活性
[α]20/D +8.5°, neat
光学純度
ee: ≥99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
YSAVZVORKRDODB-PHDIDXHHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然酒石酸由来です。
アプリケーション
(+)-ジエチルL-酒石酸は、(+)-アルトラクトン、(-)-アスピシリン、(+)-モノモリンI、(+)-(1R,2R,3S,6S)-3,6-ジ-O-メチル・コンズリトール-Eなどの生物活性化合物の合成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
156841-100G:
156841-10KG:
156841-500G:
156841-25G:
156841-VAR:
156841-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enantioselective total synthesis of (+)-monomorine I.
Yamazaki N and Kibayashi C.
Tetrahedron Letters, 29(45), 5767-5768 (1988)
An enantioselective total synthesis of (+)-altholactone from diethyl L-tartrate.
Somfai P.
Tetrahedron, 50(38), 11315-11320 (1994)
A new and concise synthetic route to an enantiopure (+)-conduritol-E derivative from diethyl l-tartrate.
Lee WW and Chang S.
Tetrahedron Asymmetry, 10(23), 4473-4475 (1999)
Stereocontrolled total synthesis of the macrocyclic lactone (-)-aspicilin.
Waanders PP, et al.
Tetrahedron Letters, 28(21), 2409-2412 (1987)
Kimberly A Kahle et al.
Electrophoresis, 28(15), 2644-2657 (2007-06-29)
In this second study on dual-chirality microemulsions containing a chiral surfactant and a chiral oil, a less hydrophobic and lower interfacial tension chiral oil, diethyl tartrate, is employed (Part 1, Foley, J. P. et al.., Electrophoresis, DOI: 10.1002/elps.200600551). Six stereochemical