Merck
163457
Sigma-Aldrich
(+)-L-酒石酸ジメチル
99%
別名:
L-(+)-酒石酸ジメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CO2CH3]2
CAS番号:
分子量:
178.14
Beilstein:
1726256
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +21°, c = 2.5 in H2O
光学純度
ee: ≥99% (GLC)
bp
163 °C/23 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (dec.) (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+)-ジメチルL-酒石酸は、 四フッ化硫黄と反応してジメチルメソ-2,3-ジフルオロコハク酸が生成します。
不斉合成で使用される以下のキラル配位子の合成で使用される可能性があります:
  • (2R, 3R)-1,4-ジメトキシ-1,1,4,4-テトラフェニル-2,3-ブタンジオール
  • (-)-(4S,5R)-4-(2-ピリジル)-5-(ジフェニルホスフィノ)メチル-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン(PYDIPHOS)
  • (4R,5R)-α,α,α′,α′-2,2-ヘキサフェニル-4,5-ジメタノール-1,3-ジオキソラン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
163457-25G:
163457-500G:
163457-VAR:
163457-25KG:
163457-BULK:
163457-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(-)-(4S, 5R)-4-(2-pyridyl)-5-(diphenylphosphino) methyl-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane a new chiral ligand for enantioselective catalysis.
Chelucci G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(3), 299-302 (1994)
Synthesis of (2R, 3R)-1, 4-dimethoxy-1, 1, 4, 4-tetraphenyl-2, 3-butanediol: A new C2-symmetric vicinal diol from dimethyl L-tartrate.
Nakayama K and Rainier JD.
Tetrahedron, 46(12), 4165-4170 (1990)
Synthesis and structure of (4R, 5R)-a, a, a', a'-2, 2-hexaphenyl-4, 5-dimethanol-1, 3-dioxolane.
Irurre J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(12), 1591-1596 (1992)
Treatment of dimethyl (+)-L-tartrate with sulfur tetrafluoride.
Burmakov AI, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 19(2), 151-161 (1981)