安全性情報
8.18685
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate
for synthesis
別名:
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
206.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
237-458-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
bp
162 °C/25 hPa
mp
17 °C
転移温度
flash point 93 °C
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -27.0 - -24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体