Merck
C109207
Sigma-Aldrich
1,5-シクロオクタジエン
contains 50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol, 99%
別名:
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12
CAS番号:
分子量:
108.18
Beilstein:
2036542
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
蒸気圧
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
431 °F
含みます
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol as stabilizer
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
InChI Key
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Bis(Aluminyl)Magnesium: A Source of Nucleophilic or Radical Aluminium-Centred Reactivity.: Investigates 1,5-Cyclooctadiene′s ability to stabilize reactive intermediates in metal complexes, which is crucial for developing new pharmaceutical agents and enhancing ligand efficiency in transition metal catalysis (Griffin et al., 2024).
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C109207-500ML:
C109207-VAR:
C109207-1L:
C109207-BULK:
C109207-100ML:
C109207-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eleonora Cavallari et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(31), 10035-10041 (2015-07-15)
Hyperpolarization of (13)C carboxylate signals of metabolically relevant molecules, such as acetate and pyruvate, was recently obtained by means of ParaHydrogen Induced Polarization by Side Arm Hydrogenation (PHIP-SAH). This method relies on functionalization of the carboxylic acid with an unsaturated
Adrian Tlahuext-Aca et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(42), 15997-16005 (2014-09-19)
Ni(0)-catalyzed dehydrogenation of benzylic-type imines was performed to yield asymmetrical tetra-substituted imidazoles and 2-imidazolines. This was achieved with a single operational step while maintaining good selectivity and atom economy. The catalytic system shows low to moderate tolerance for fluoro-, trifluoromethyl-