Merck
742678
Sigma-Aldrich
(1R,8S,9s)-ビシクロ[6.1.0]ノナ-4-イン-9-イルメタノール
for Copper-free Click Chemistry
別名:
(1α,8α,9β)-ビシクロ[6.1.0]ノナ-4-イン-9-メタノール, エンド-9-ヒドロキシメチルビシクロ[6.1.0]ノニ-4-イン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
21037713
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
組成
carbon content, 79.96%
hydrogen content, 9.39%
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
官能基
hydroxyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@@]([C@H]2CO)([H])CCC#CCC1
InChI
1S/C10H14O/c11-7-10-8-5-3-1-2-4-6-9(8)10/h8-11H,3-7H2/t8-,9+,10-
InChI Key
NSVXZMGWYBICRW-ILWJIGKKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルコールで官能基化したシクロオクチン誘導体です。シクロオクチンは、歪み促進型の無銅アジド-アルキン環化付加反応に有用です。この歪んだシクロオクチンは、銅触媒を必要とせずにアジド官能化された化合物や生体分子と反応し、安定なトリアゾール結合を生成します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
742678-VAR:
742678-100MG:
742678-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xifeng Liu et al.
Biomacromolecules, 20(9), 3352-3365 (2019-08-10)
A new PPF-BCN/hyPCL32-N3 injectable system that can be cross-linked by catalyst-free, strain promoted alkyne-azide cycloaddition (SPAAC) click chemistry was developed for tissue engineering applications. The system consisted of two components: PPF-BCN, poly(propylene fumarate) (PPF) functionalized with (1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethanol (BCN-OH), and hyPCL32-N3
Readily accessible bicyclononynes for bioorthogonal labeling and three-dimensional imaging of living cells.
Jan Dommerholt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(49), 9422-9425 (2010-09-22)
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.