アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: branched
functionality: homobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
Bis-dPEG ®₁₁-DBCO is a bi-functional reagent which can be used to react each DBCO group with an azide through copper-free "click" chemistry.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11372-500MG:
QBD11372-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック