Merck
760676
Sigma-Aldrich
ジベンゾシクロオクチン-PEG4-マレイミド
for Copper-free Click Chemistry
別名:
DBCO-PEG4-マレイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H42N4O9
分子量:
674.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C36H42N4O9/c41-32(14-18-39-34(43)11-12-35(39)44)38-17-20-47-22-24-49-26-25-48-23-21-46-19-15-33(42)37-16-13-36(45)40-27-30-7-2-1-5-28(30)9-10-29-6-3-4-8-31(29)40/h1-8,11-12H,13-27H2,(H,37,42)(H,38,41)
InChI Key
VVFZXPZWVJMYPX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
マレイミドで官能化されたシクロオクチン誘導体は、チオールを含有する化合物または生体分子にシクロオクチン部分を組み込むために使用します。シクロオクチンは、銅を使用しない歪み促進型アジド-アルキン付加環化反応に有用です。このジベンゾシクロオクチンは、Cu(I)触媒を必要とせずにアジド官能化された化合物または生体分子と反応し、安定なトリアゾール結合を形成します。PEG親油性スペーサーは、生体分子を標識化する際の凝集と沈殿の問題を軽減するのに役立ちます。
次のような用途が挙げられます。
  • タンパク質-ペプチド結合体
  • 抗体-酵素結合体または抗体-薬剤結合体
  • タンパク質またはペプチド-オリゴヌクレオチド結合体
  • 表面改質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760676-BULK:
760676-1MG:
760676-5MG:
760676-VAR:
760676-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ning, X., et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47, 2253-2255 null
Efficient cargo delivery into adult brain tissue using short cell-penetrating peptides
Kizil C, et al.
PLoS ONE, 10(4), e0124073-e0124073 (2015)
Nano-scale alignment of proteins on a flexible DNA backbone.
Nojima T, et al.
PLoS ONE, 7(12), e52534-e52534 (2012)
Xiaowen Liu et al.
Biomacromolecules, 17(1), 173-182 (2015-12-15)
Intracellularly-acting therapeutic proteins are considered promising alternatives for the treatment of various diseases. Major limitations of their application are low efficiency of intracellular delivery and possible reduction of protein activity during derivatization. Herein, we report pH-sensitive covalent modification of proteins
Lutz Nuhn et al.
Bioconjugate chemistry, 29(7), 2394-2405 (2018-06-12)
Tumor-associated macrophages (TAMs) with high expression levels of the Macrophage Mannose Receptor (MMR, CD206) exhibit a strong angiogenic and immune suppressive activity. Thus, they are a highly attractive target in cancer immunotherapy, with the aim to modulate their protumoral behavior.
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.