Merck
711101
Sigma-Aldrich
カリウムピリジン-3-トリフルオロボラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BF3KN
CAS番号:
分子量:
185.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
228-232 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1cccnc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5;/h1-4H;/q-1;+1
InChI Key
MNCKCIOWIHHCSC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に関わる有機トリフルオロホウ酸です。
  • ニッケル触媒によるクロスカップリング反応およびC-O活性化
  • 鈴木クロスカップリング
  • 銅触媒によるクロスカップリング反応
  • 立体選択的向山アルドール反応
多用途で安定したボロン酸代替物としての有機トリフルオロホウ酸。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
711101-VAR:
711101-BULK:
711101-1G:
711101-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.