Merck
711144
Sigma-Aldrich
カリウム 1H-ピラゾール-3-トリフルオロボラート
別名:
カリウム 1H-ピラゾール-5-トリフルオロボラート, カリウムピラゾール-5-トリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3BF3KN2
CAS番号:
分子量:
173.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
196-200 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BF3N2.K/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3;/h1-2H,(H,8,9);/q-1;+1
InChI Key
QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
鈴木宮浦クロスカップリング反応に関わる有機トリフルオロホウ酸
多用途で安定したボロン酸代替物としての有機トリフルオロホウ酸。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.