Merck
723541
Sigma-Aldrich
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
別名:
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BF3K
CAS番号:
分子量:
210.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
269-274 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
InChI Key
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723541-1G:
723541-BULK:
723541-VAR:
723541-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)