Merck
723576
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexyltrifluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11BF3K
分子量:
190.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
187-192 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
InChI Key
WWDXLJUMJZXRLX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
723576-BULK:
723576-VAR:
723576-1G:
723576-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)