Merck
718947
Sigma-Aldrich
カリウム (ヨードメチル)トリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2BF3IK
CAS番号:
分子量:
247.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
245-258 °C (dec.)
官能基
iodo
SMILES記法
[K+].C[B-](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11BI.K/c1-5(2,3)4-6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
YPGDEVDDTXBNRH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
官能基化エチルトリフルオロホウ酸の合成に関わる有機トリフルオロホウ酸
多用途で安定したボロン酸代替物質としての有機トリフルオロホウ酸
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718947-5G:4548173998893
718947-BULK:
718947-VAR:
718947-1G:4548173998886
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.