蒸気密度
0.02 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
アッセイ
≥97.0%
自己発火温度
500 °F
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
抵抗性
10 μΩ-cm, 20°C
mp
416 °C (subl.) (lit.)
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤2000 mg/kg
保管温度
room temp
SMILES記法
[P]
InChI
1S/P
InChI Key
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Photocatalyst for the formation of H2 from water.
- Catalyst in the synthesis of tris(2-pyridyl)phosphine by reacting with 2-bromopyridine in the presence of a base.
- Flame retardant along with aluminum oxide in recycled poly(ethylene terephthalate).
- Anode material in combination with carbon composites for sodium-ion batteries.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
赤りん
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04004-6X250G:
04004-60KG-H:
04004-BULK:
04004-6X1KG:
04004-6X500G:
04004-500G:
04004-1KG:
04004-1.5KG:
04004-VAR:
04004-50KG:
04004-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック