Merck
764205
Sigma-Aldrich
アルキン-PEG4-マレイミド
90% (HPLC)
別名:
アセチレン-PEG4-マレイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26N2O7
分子量:
382.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90% (HPLC)
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
62-67 °C
官能基
alkyne
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCC#C)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H26N2O7/c1-2-8-24-10-12-26-14-15-27-13-11-25-9-6-19-16(21)5-7-20-17(22)3-4-18(20)23/h1,3-4H,5-15H2,(H,19,21)
InChI Key
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アルキン-PEG4-マレイミドはCsyを含むバクテリアコラーゲンを修飾する目的(アルキン単位を導入して次段の化学修飾を可能にする) で広く使用されています。
ヘテロ二機能性架橋剤であり、アジドを含む化合物や生体分子をチオールを含む化合物/生体分子へ結合します。マレイミド基はチオールと優先的に反応して共有結合付加体を形成し、アルキン末端と、銅触媒存在下において1,3-双極環状付加反応を起こします(クイックケミストリ)。親水性PEGスペーサーがこの試薬に水溶性を付加するので、システインを含みアルキル末端を持つ生体分子(抗体、蛋白、ぺプチンなど)を簡単に修飾することができます。PEGスペーサーは溶液中に存在する修飾後のタンパクへ親水性を付与して凝集を起こり難くします。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
764205-10MG:
764205-25MG:
764205-BULK:
764205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Engineering specific chemical modification sites into a collagen-like protein from Streptococcus pyogenes.
Stoichevska V, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A (2016)