Merck
901995
Sigma-Aldrich
Diazo biotin-alkyne
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H53N7O9S
CAS番号:
分子量:
795.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90%
形状
solid
保管温度
−20°C
アプリケーション
Diazo biotin-alkyne is an alkyne-activated, sodium dithionite (Na2S2O4) cleavable biotin probe that allows for efficient release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide group through a spacer arm containing a diazo group that can be cleaved with 50 mM sodium dithionite solution.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901995-VAR:
901995-BULK:
901995-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)