914916
Biotin-SS-tyramide
≥95%
別名:
N-(2-((3-(4-Hydroxyphenethylamino)-3-oxopropyl)disulfanyl)ethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Cleavable biotin-phenol, Cleavable biotin-tyramide linker
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H34N4O4S3
分子量:
526.74
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
Biotin-SS-tyramide is a cleavable, biotinylated reagent for tyramide signal amplification used in many applications including immunohistochemistry, in situ hybridization, electron microscopy, ELISA, and others. It can be used together with both chromogenic and fluorescence visualization methods. The linker can also be used for synthesis of chemical biology tools for labeling target proteins in biological experiments and assays. It possesses dual functionality: enrichment via the biotin and an embedded disulfide bridge for cleavage under reducing conditions or by glutathione in the lysosome.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
914916-VAR:
914916-BULK:
914916-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)