反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CCC(NCCC(N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C25H21N3O4/c29-22(14-16-27-23(30)11-12-24(27)31)26-15-13-25(32)28-17-20-7-2-1-5-18(20)9-10-19-6-3-4-8-21(19)28/h1-8,11-12H,13-17H2,(H,26,29)
InChI Key
NHFQNAGPXIVKND-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
マレイミドで官能基化されたシクロオクチン誘導体であり、シクロオクチン部分をチオール含有化合物または生物分子に取り込むために使用されます。シクロオクチンは、銅フリーの歪み促進アジド-アルキン環化付加反応に有用です。このジベンゾシクロオクチンは、CU(I)触媒を必要とせずにアジド官能基化化合物または生体分子と反応して安定なトリアゾール結合を生成します。
用途には以下が含まれます。
用途には以下が含まれます。
- たんぱく質 - ペプチド共役
- 抗体 - 酵素共役または抗体 - 薬剤共役
- たんぱく質またはペプチド - オリゴヌクレオチド共役
- 表面改質
適用法令
Jan Code
760668-5MG:
760668-1MG:
760668-VAR:
760668-50MG:
760668-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A comparative study of bioorthogonal reactions with azides
ACS Chemical Biology, 10, 644-648 (2006)
Highly robust and optimized conjugation of antibodies to nanoparticles using quantitatively validated protocols.
Nanoscale, 9(7), 2548-2555 (2017)
Site-selective installation of BASHY fluorescent dyes to Annexin V for targeted detection of apoptotic cells
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(2), 368-371 (2017)
Nature communications, 10(1), 4403-4403 (2019-09-29)
Specialized epitope tags are widely used for detecting, manipulating or purifying proteins, but often their versatility is limited. Here, we introduce the ALFA-tag, a rationally designed epitope tag that serves a remarkably broad spectrum of applications in life sciences while
Nature methods, 17(8), 789-791 (2020-07-01)
DNA-PAINT's imaging speed has recently been significantly enhanced by optimized sequence design and buffer conditions. However, this implementation has not reached an ultimate speed limit and is only applicable to imaging of single targets. To further improve acquisition speed, we
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.