Merck
712558
Sigma-Aldrich
メトキシポリエチレングリコールマレイミド
750
別名:
MeO-PEG-Mal, PEG-マレイミド, モノ-メチルポリエチレングリコール2-マレイミドエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
分子量
PEG average Mn 750
Ω末端
maleimide
α末端
methoxy
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
712558-VAR:
712558-BULK:
712558-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
シグマアルドリッチでは、効率的なPEG化のための各種PEG化試薬を幅広く取り揃えています。
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.