Merck
63207
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥98%
別名:
tert-Butyl (S)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane
SMILES記法
C[C@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI Key
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下のような生理活性分子の合成に関わる反応物質です。
  • 抗HIV-1作用をもつCCR5アンタゴニスト
  • オピオイド受容体アンタゴニスト
  • 肥満治療のためのヒト成長ホルモン分泌促進物質受容体アンタゴニスト
  • 脂肪酸酸化インヒビター
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63207-BULK-F:
63207-1G:
63207-5G-F:
63207-VAR-F:
63207-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)