Merck
290734
Sigma-Aldrich
DABCO® 33-LV
別名:
1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
33 wt. % solution of triethylenediamine in dipropylene glycol
品質水準
密度
1.02 g/mL
SMILES記法
C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChI Key
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
第三級アミン触媒としてのDabco® 33-LVは、ポリマー用途においてさまざまに使用されています。イソシアネートとポリオールの反応を介して軟質・硬質ポリウレタンフォームを製造する際の触媒として広く利用されています。最終ポリウレタンフォームのゲル化時間の制御、発泡の改善、物理的特性の最適化に役立ちます。これらのポリウレタンフォームは、絶縁材料、自動車用途、建築、包装用途に一般に使用されています。さらに、DABCO® 33-LVはさまざまな基材上で自己組織化単分子層(SAM)を形成することができ、ポリマーの分野において有用な二座配位子となっています。
Dabco®33-LV(Db)は、ゲル化触媒であり、さまざまな基材上で自己組織化単分子層(SAM)を形成する二座配位子です。表面を官能化し、表面原子を固定します。
アプリケーション
Dabco® 33-LV(Db)は以下の用途に使用できます:
  • 軟質・硬質ポリウレタンフォーム、マイクロセルラーフォーム、コーティング剤、エラストマーの製造におけるゲル化反応を促進するゲル化触媒として。Dabco®33-LVは、イソシアネート-ポリオール反応を促進するために使用されます。
  • エレクトロスピニングによる陰イオン交換膜(AEM)の合成において、ポリマー間の架橋形成と膜の機械的安定性に寄与します。AEMはさらに、燃料電池、水電解、レドックスフロー電池、電解槽に使用されています。
  • Dbは、ポリウレタンフォームを形成するためのエポキシベースの大豆油の作成に使用できます。
法的情報
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290734-BULK:
290734-VAR:
290734-500ML:
290734-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermal and mechanical behavior of flexible polyurethane-molded plastic films and water-blown foams with epoxidized soybean oil
Tu Y, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 111(3), 1311-1317 (2009)
Reinforcement of soy polyol-based rigid polyurethane foams by cellulose microfibers and nanoclays
Zhu M, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 124(6), 4702-4710 (2012)
DABCO-Directed Self-Assembly of Bisporphyrins (DABCO= 1, 4-Diazabicyclo [2.2. 2] octane)
Ballester P, et al.
Chemistry?A European Journal , 11(7), 2196-2206 (2005)
Water-blown rigid and flexible polyurethane foams containing epoxidized soybean oil triglycerides
Tu Y, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 109(1), 537-544 (2008)
Julien Taesch et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(42), 5118-5120 (2012-04-21)
A large covalent cage incorporating two porphyrins attached by four long and flexible polyether chains each bearing two 3-pyridyl ligands was synthesized from a DABCO-templated olefin metathesis reaction. The X-ray structure of the cage with the DABCO coordinated inside the