アプリケーション
塩化ジメチルチオカルバモイルは、ピリジン-N-オキシドの化学選択的脱酸素化に使用されました。(±)-チア-カラノリドAの合成に使用されました。ジメチルチオカルバメートを合成するときの出発試薬として使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
135895-10KG:
135895-5KG:
135895-25G:
135895-BULK:
135895-VAR:
135895-100G:
135895-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A synthesis of (?)-thia-calanolide A, its resolution and in vitro biological evaluation.
Arabian Journal of Chemistry (2012)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 44, 487-487 (2007)
Organic letters, 5(25), 4755-4757 (2003-12-05)
Dimethylthiocarbamates (DMTCs), prepared from the corresponding alcohols using commercial dimethylthiocarbamoyl chloride, are spectrally simple, achiral, and nonpolar. DMTCs are moderately to highly stable to a wide range of reagents and conditions including metal hydrides, hydroboration, ylides, NaOH, HCl, organolithiums, Grignards
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-07)
Silver(I)-based coordination polymers or metal-organic frameworks (MOFs) display useful antibacterial properties, whereby distinct materials with different bonding can afford control over the release of silver(I) ions. Such silver(I) materials are comprised of discrete secondary building units (SBUs), and typically formed