クローン
MC-813-70, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
アイソタイプ
IgG3
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
未分化ヒト胚性幹細胞(hESC)を特定するために一般的に使用されているこの細胞表面マーカーは、当初、mESC、マウス胚性がん(EC)、またはヒトEC細胞のマーカーと見なされていました。時期特異的胚抗原-3(SSEA-3)およびSSEA-4は、ヒトとマウスの両方のESCを規定するための細胞表面マーカーとして幅広く用いられています。SSEA-3とSSEA-4は、未分化hESCでは発現しますが、未分化mESCでは発現しません。
特異性
この抗体は、ヒト奇形腫幹細胞(EC)、ヒト胚性生殖細胞(EG)およびヒト胚性幹細胞(ES)の表面で発現する、時期特異的胚抗原-4(SSEA-4)と反応します。 未分化のマウスEC、ESおよびEG細胞では免疫反応性が明らかではありません。 SSEA-4の発現は、ヒトEC細胞の分化後にダウンレギュレートされます。 対照的に、マウスECおよびES細胞の分化は、SSEA-4発現の増加に付随して生じる場合があります。
免疫原
ヒト胚性癌細胞株2102Ep
アプリケーション
免疫組織染色: この抗体をIHで使用しました。
免疫蛍光染色:この抗体をIFで使用しました。
ELISA: この抗体をELISAで使用しました。
フローサイトメトリー:開始範囲10~20 µg/mLをお勧めします。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫蛍光染色:この抗体をIFで使用しました。
ELISA: この抗体をELISAで使用しました。
フローサイトメトリー:開始範囲10~20 µg/mLをお勧めします。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗時期特異的胚抗原-4抗体、クローンMC-813-70は、時期特異的胚抗原-4に対する抗体であり、FC、ELISA、IF、IHに使用できます。
研究のカテゴリ
幹細胞研究
幹細胞研究
研究のサブカテゴリ
多能性および初期分化
多能性および初期分化
物理的形状
0.02 M PBS、0.25 M NaCl、pH 7.6、0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG3液。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
多能性ヒト胚性幹(ES)細胞
多能性ヒト胚性幹(ES)細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB4304:
試験成績書(COA)
International heart journal, 57(1), 112-117 (2015-12-18)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is caused by mutations in the DMD gene which encodes dystrophin protein. Dystrophin defect affects cardiac muscle as well as skeletal muscle. Cardiac dysfunction is observed in all patients with DMD over 18 years of age
PloS one, 4(9), e7118-e7118 (2009-09-24)
The derivation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) provides new possibilities for basic research and novel cell-based therapies. Limitations, however, include our current lack of understanding regarding the underlying mechanisms and the inefficiency of reprogramming. Here, we report identification and
Stem cells and development, 25(7), 556-568 (2016-02-18)
Podocalyxin-like protein (PODXL) is a member of CD34 family proteins. It is the protein that carries many post-translational epitopes responsible for various pluripotent surface markers including TRA-1-60, TRA-1-81, GCTM2, GP200, and mAb84. However, PODXL has not attracted the attention of
Stem cells international, 2016, 8394960-8394960 (2016-04-09)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from somatic cells of patients hold great promise for autologous cell therapies. One of the possible applications of iPSCs is to use them as a cell source for producing autologous lymphocytes for cell-based therapy
The International journal of developmental biology, 52(4), 353-363 (2008-04-17)
Various types of feeder cells have been adopted for the culture of human embryonic stem cells (hESCs) to improve their attachment and provide them with stemness-supporting factors. However, feeder cells differ in their capacity to support the growth of undifferentiated